Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
43.56€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Condition d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes |
Type de cellule | Cellules leucémiques |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Requires: Supplémentation
Description
Depuis, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute RPMI 1640) s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes.
- Se distingue des autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines
- Contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel d’Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco
- Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
- Contient le supplément GlutaMAX : limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser
- Modifié comme suit : avec GlutaMAX™, rouge de phénol ; sans HEPES. Le milieu RPMI 1640 ne contient pas de protéines, de lipides ni de facteurs de croissance.
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Condition d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Cellules leucémiques | |
1 X | |
Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Stérilisation par filtration | |
GlutaMAX, Rouge de phénol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Température ambiante |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Sterile-filtered | |
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales.Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.