Learn More
Gibco™ PFHM-II Protein-Free Hybridoma Medium (powder)
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
Conditionnement:
10L
Description
- Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
- Formulation complète, prête à l’emploi, sans sérum, sans protéines
- Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
- Adapté à la culture de lignées de myélomes recombinants, ainsi que d’hybridomes classiques, Gibco PFHM II offre des densités cellulaires et une production d’IgG élevées
- Les cultures dépendantes du cholestérol telles que le NS0 nécessitent l’ajout de concentré lipide cholestérol 250x.
- Emballage durable
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
La solution Gibco PFHM II est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hybridomes |
| Classification | Sans protéines |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieu d’hybridomes, poudre |
| Serum Level | Sans sérum |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 1 x 10 L |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
| Afficher plus |