Learn More
Gibco™ Pénicilline-streptomycine-glutamine (100 X)
Description
À l’origine, la pénicilline a été purifiée à partir du champignon Penicillium et agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui modifient la paroi cellulaire. À l’origine, la streptomycine a été purifiée à partir de Streptomyces griseus. Elle agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la synthèse protéique et à la mort des bactéries sensibles.
- Disponible sous forme de liquide, 100 ml
- La solution contient 10 000 unités de pénicilline, 10 000 μg de streptomycine et 29,2 mg / ml de L-glutamine dans un tampon de citrate 10 mM (pour la stabilité du pH).
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5°C à -20°C Conditions d’expédition : Glace carbonique Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
| Concentration | 100 X, 50 mg/mL |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique-L-glutamine |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Glutamine |
| À utiliser avec (application) | Prévention de la contamination par culture cellulaire |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Sécurité et traitement
- Penicillin-Streptomycin-Glutamine (100X)
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Streptomycin sulfate