Learn More
Gibco™ Pénicilline-streptomycine (10 000 U/ml)
Code produit. p-4918413
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20mL
Pack de 20
Code produit. 11568876
Marque: Gibco™ 15140148
En prévention de la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de l’efficacité de leur action combinée contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif
À l’origine, la pénicilline a été purifiée à partir de champignons Penicillium et agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui modifient la paroi cellulaire. À l’origine, la streptomycine a été purifiée à partir de Streptomyces griseus. Elle agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la synthèse protéique et à la mort des bactéries sensibles.
  • Contient 10 000 unités / ml de pénicilline
  • 10 000 μg / ml de streptomycine dans un tampon de citrate de 10 mM (pour la stabilité du pH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -20°C
Conditions d’expédition : congelé
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Prévention de la contamination par culture cellulaire
Quantité 20 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin-Streptomycin, liquid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: streptomycin sulphate