Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH de 7,4
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4924961
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 12579099
Marque: Gibco™ 70011044
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété de applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs
  • La solution saline tamponnée au phosphate (PBS) est formulée sans calcium et magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules
  • Les formes concentrées de Gibco PBS peuvent nécessiter un ajustement du pH au moment de la dilution
  • La PBS concentrée 10X est fabriquée comme suit : sans calcium, magnésium ni rouge de phénol
  • Aucun composant d’origine animale
  • La formulation complète est disponible
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Couleur Blancs
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,4
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 2800 à 3100 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.