Learn More
Gibco™ Sérum de veau nouveau-né, inactivé par la chaleur, origine néo-zélandaise
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
- Catégorie de sérums : Sûr
- Origine : Nouvelle-Zélande
- Prélevés chez des veaux âgés de 14 jours ou moins.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Bovine |
| Age | Nouveau-né (14 jours ou moins) |
| Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Sérum bovin de veau nouveau-né |
| Quantité | 500 mL |
| Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
| Gamme de produits | Gibco |
| Afficher plus |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.