Learn More
Gibco™ MEM (Richter's modification), no phenol red
GREENER_CHOICE
Code produit. 11523407
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 11523407
Marque: Gibco™ 10373017
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés.
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu MEM est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, gentamycine, proline, pyruvate de sodium, zinc
Sans : HEPES, rouge de phénol insuline
La formulation complète est disponible.
Le milieu MEM Gibco™ de Richter’ est une formulation modifiée du milieu MEM d’Eagle qui contient du fer, du zinc, de la putrescine, des acides gras et de la gentamycine. La ’modification de Richter inclut également des concentrations très élevées de chlorure de choline et d’i-inositol. Ce produit est fabriqué avec des sels d’Earle.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’homme.
Le milieu MEM Gibco™ ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu MEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
La solution Gibco MEM est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Pyruvate de sodium, Gentamicine, Proline, Zinc
Sans additif Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans insuline
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication