Learn More
Gibco™ MEM α, pas de nucléosides
Le milieu essentiel minimal est un milieu largement utilisé pour la culture des cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules négatives transfectées pour la DHFR
65.25€
Spécification
Classification | Aucun composant d’origine animale |
---|---|
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | MEM α (Milieu essentiel minimal α) |
Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
Requires: Supplémentation
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12509069
|
Gibco™
12561056 |
500 mL |
65.25€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le MEM α peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humaines.
- Modifié comme suit : avec rouge de phénol, L-glutamine ; Sans ribonucléosides, désoxyribonucléosides
- Modification du milieu essentiel minimum (MEM) contenant des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l’acide lipoïque, de la vitamine B12, de la biotine et de l’acide ascorbique
- Disponible sans nucléosides pour être utilisable comme milieu de sélection pour les DG44 et autres cellules négatives pour la DHFR
- Fabriqué avec des sels de Earle
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Sterile-filtered | |
Gibco™ |
1 X | |
MEM α (Milieu essentiel minimal α) | |
Stérilisation par filtration | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.