Learn More
Gibco™ Milieu McCoy 5A (modifié)
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919911
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15410604
Marque: Gibco™ 16600082
Requires
Supplémentation
Le milieu de culture McCoy’s 5A (modifié) est un milieu à usage universel, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie.
McCoy's 5A (modifié)Ce milieu de culture favorise la croissance des cellules primaires de mammifères dérivées d’une moelle osseuse normale, de la peau, de la rate, du rein, du poumon, des embryons de rats et autres tissus. Ce McCoy's 5A est modifié comme suit : avec du glucose élevé, de la L-glutamine, du bacto-peptone, du rouge de phénol ; sans pyruvate de sodium, HEPES.
  • Modification du milieu de base 5A
  • Contient de l’agent réducteur glutathion, de la bacto-peptone et un niveau élevé de glucose
  • Comprend l’ajout de sels de Hank par le Dr Hsu pour permettre l’utilisation d ’incubateur à CO 2 extérieur
  • Nécessite une supplémentation, avec généralement 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Fibroblastes de rat
Type de cellule Tissus de biopsie
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu modifié McCoy 5A
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. Stocker à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication