Learn More
Gibco™ Microbilles Lab Armor™
Petites microbilles métalliques non uniformes, composées d’alliage thermique métallique sec, pour une utilisation dans les bains-marie, et conçues pour remplacer l’eau dans un bain-marie ou la glace dans un seau à glace.
432.00€ - 762.00€
Spécification
Type de microbilles | Réfléchissant, inerte, lisse |
---|---|
Contenu et stockage | Conditions de conservation : 15 – 30°C Conditions d’expédition : Conditions ambiantes |
Gamme de températures | -80°C à 180°C |
Type | Microbille |
Concept écologique | Efficacité énergétique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10120988
![]() |
Gibco™
A1254301 |
Volume : 4 l |
432.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10612160
![]() |
Gibco™
A1254302 |
Volume : 8 litres |
762.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Maintient une température uniforme supérieure à celle de l’eau en transférant la chaleur plus lentement
- Peut rester “en permanence allumé” et prêt à l’emploi
- Les flacons et les tubes restent en place sans avoir besoin de racks, de poids et de flotteur
- Élimine la nécessité d’entretien du bain-marie (vidage, nettoyage et remplissage)
- Élimine le risque de contamination du bain-marie par l’eau stagnante
- Aucune condensation n’est observée autour des bouchons et des flacons d’incubation retirés du bain à sec
- Alternative à l’eau respectueuse de l’environnement
- Plus économe en énergie que l’eau
- Consomme moins d’énergie en cas d’utilisation à 37 et 65°C
- Fabriqué à partir de matières recyclables qui peuvent être nettoyées à l’éthanol, éliminant ainsi la nécessité de germicides pour bain-marie, qui peuvent nuire à l’environnement
- Stockage entre 15 et 30°C (expédition dans des conditions ambiantes)
Spécification
Réfléchissant, inerte, lisse | |
-80°C à 180°C | |
Efficacité énergétique | |
Température ambiante |
Conditions de conservation : 15 – 30°C Conditions d’expédition : Conditions ambiantes |
|
Microbille | |
Gibco™ | |
Poly-dispersion de 5 mm |
Sécurité et traitement
- 4-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Nitrobenzoyl chloride