Learn More
Gibco™ Hybridoma-SFM, powder
Click to view available options
Quantité:
10 l
Conditionnement:
10L
Description
Gibco Hybridoma-SFM est un milieu exempt de sérum et contenant très peu de protéines spécifiquement élaboré pour sa capacité à favoriser la croissance des hybridomes pour la production d’anticorps.
- Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
- Formulation exempte de sérum et contenant très peu de protéines
- Favorise les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
- Convient à la culture de lignées de myélomes recombinants ainsi qu’aux hybridomes classiques
- Fournit des densités cellulaires élevées et assure une production d’IgG
- Les cultures dépendantes du cholestérol telles que le NS0 nécessitent l’ajout de concentré lipide cholestérol 250X.
- Formulation complète, prête à l’emploi
- Aucune supplémentation n’est nécessaire.
- Sans sérum, formule très faible en protéines facilitant la purification de votre protéine d’intérêt
- Contient < 2μ0 g/ml de protéines totales
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hybridomes |
| Classification | Faible teneur en protéines, Sans sérum |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieu d’hybridomes, poudre |
| Serum Level | Sans sérum |
| Avec additifs | Glutamine |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 10 l |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2-8°C Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 33 mois à compter de la date de fabrication |