Learn More
Gibco™ Sérum de cheval, origine Nouvelle-Zélande
Parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
29.93€ - 106.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Age | Adulte |
Espèces | Équins |
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11520516
|
Gibco™
16050130 |
100 mL |
29.93€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11510516
|
Gibco™
16050122 |
500 mL |
106.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Le sérum Gibco est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante
- Aide à répondre aux besoins en matière de recherche et de budget
- Sérum provenant d’un troupeau donneur affichant des résultats négatifs au test EIA
- Expédié congelé, conserver à <10°C
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : Nouvelle-Zélande
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Équins | |
Liquide | |
Standard (filtration stérile) | |
Congelé |
Adulte | |
Nouvelle-Zélande | |
Sérum de cheval | |
Emballage durable |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.