Learn More
Gibco™ Sérum de cheval, inactivé par la chaleur, origine néo-zélandaise
Sérum provenant d’un troupeau donneur affichant des résultats négatifs au test EIA.
29.62€ - 122.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Espèces | Équins |
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Forme | Liquide |
Type de produit | Sérum de cheval |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11540636
|
Gibco™
26050070 |
100 mL |
29.62€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10368902
|
Gibco™
26050088 |
500 mL |
122.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le sérum Gibco est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante
- Aide à répondre aux besoins en matière de recherche et de budget
- Sérum provenant d’un troupeau donneur affichant des résultats négatifs au test EIA.
- Expédié congelé, conserver à <10°C
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : Nouvelle-Zélande
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Nouvelle-Zélande | |
Sérum de cheval | |
Gibco™ |
Équins | |
Liquide | |
Inactivé par la chaleur | |
Congelé |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.