Learn More
Gibco™ HEPES (1M)
Agent tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire
136.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zwitterionic Organic Chemical Buffer |
---|---|
À utiliser avec (application) | Biologie de la chromatine, culture de cellules de mammifères |
Forme physique | Liquid |
Type de solution | Buffer |
Stérilité | Sterile |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12509079
![]() |
Gibco™
15630080 |
100 mL |
136.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- HEPES (acide sulfonique N-2-hydroxyéthylpiperazine-N-2-éthane) est un agent tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire
- L’addition de 10–25 mM de HEPES possède une capacité tampon supérieure lorsque la culture cellulaire nécessite des périodes prolongées de manipulation en dehors de l’incubateur à CO2
- Un choix judicieux de tampon pour de nombreux systèmes de culture cellulaire grâce à sa membrane imperméable, son effet limité sur les réactions biochimiques, sa stabilité chimique et enzymatique
- Il présente également une absorbance de lumière UV et visible très faible
- Stocker de 2°C à 8°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Zwitterionic Organic Chemical Buffer | |
Liquid | |
Sterile | |
Biochimie |
Biologie de la chromatine, culture de cellules de mammifères | |
Buffer | |
Sterile-filtered |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Storage conditions: 2 – 8°C
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 24 months from date of manufacture
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.