Learn More
Gibco™ HBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit. 12549069
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 12549069
Marque: Gibco™ 14175095
S’utilise dans une variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
Des formulations de solution saline équilibrée de Hank (HBSS) exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Ce HBSS est modifié comme suit : avec du glucose ; sans calcium, magnésium, ou phénol. Ne contient aucun composant d’origine animale. La formulation complète est disponible.
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS)
Couleur Transparents
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 6,7 - 7,8
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline équilibrée de Hanks
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 270 à 295 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.