Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nutrient Mix, powder
Conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois
35.74€ - 220.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage :2-8°C Conditions d’expédition :température ambiante Durée de conservation :36 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Type de cellule | Astrocytes de rat primaires |
Forme | Poudre |
Type de produit | Mélange nutritif F-12 de Ham |
Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15480604
|
Gibco™
21700075 |
10 x 1 L |
35.74€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10472882
|
Gibco™
21700018 |
50 L |
220.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12) a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
- Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat
- Stocker de 2°C à 8°C
Modifié comme suit :
- Avec : L-glutamine, rouge de phénol
- Sans : bicarbonate de sodium
Utilisation de F12 :
- Par rapport à d’autres milieux de base, le F-12 contient un plus grand nombre de composants en termes de diversité, notamment du zinc, de la putréscine, de l’hypoxanthine et de la thymidine
- Le milieu Gibco™ F-12 ne contient ni protéines ni facteurs de croissance. Il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Le F-12 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite donc un environnement contenant de 5 à 10 % de CO2 afin de préserver le pH physiologique
- Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
- La croissance sans sérum des cellules CHO dans du F-12 a permis d’élaborer plusieurs formulations améliorées
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
La Gibco F-12 est fabriquée sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York (États-Unis). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Conditions de stockage :2-8°C Conditions d’expédition :température ambiante Durée de conservation :36 mois à compter de la date de fabrication |
|
Poudre | |
Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Température ambiante |
Astrocytes de rat primaires | |
Mélange nutritif F-12 de Ham | |
Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium | |
Gibco™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois à compter de la date de fabrication
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Pour une utilisation diagnostique in vitro.