Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de Ham, supplément GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois
Marque:  Gibco™ 31765035
41.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15344967
  • 44.48€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Supplémentation
Description
Description
Le mélange de nutriments F-12 de Ham a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat. Nous proposons un ensemble de modifications Gibco™ F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce F-12 de Ham est modifié comme suit :
Avec : GlutaMAX™, rouge de phénol
La formulation complète est disponible.
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-12 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de la putrescine, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum des cellules CHO dans du F-12 a permis d’élaborer plusieurs formulations améliorées. Associé au supplément GlutaMAX™ , le milieu Gibco™ F-12 minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Le milieu
Gibco™ F-12 ne contient ni protéines ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le F-12 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-12 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite donc un environnement contenant de 5 à 10 % de CO2afin de préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cellules CHO, cellules COS-7 et cellules épithéliales de prostate de rat
Aucun composant d’origine animale
Liquide
Stérilisation par filtration
GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
500 mL
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Astrocytes de rat primaires
1 X
Mélange nutritif F-12 de Ham
Sterile-filtered
Sans HEPES
Gibco™, GlutaMAX™
Température ambiante
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de Ham, supplément GlutaMAX™ > 500 mL
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Réservé au diagnostic in vitro.