Learn More
Gibco™ Milieu de Grace pour culture de cellules d’insectes, supplémenté
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Largement utilisé pour la croissance des cellules Spodeptera frugiperda, Sf9 et Sf21
110.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage :2°C à 8°C.À l’abri de la lumière Conditions d’expédition :température ambiante Durée de conservation :12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | Sf21, Sf9 |
Type de cellule | Cellule d’insectes |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu d’insectes Grace |
Requires: Le milieu de culture d’insectes de Grace non supplémenté a besoin du CO2 ambiant pour maintenir un pH physiologique.
Description
Initialement conçu pour la croissance des cellules du papillon australien Emperor gum moth, Antherea eucalypti. Les cellules Sf9 et Sf21 sont couramment utilisées pour exprimer la protéine recombinante à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS).
- Contient hydrolysat de lactalbumine, levure, L-glutamine et bicarbonate de sodium.
- Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa sur deux sites
- Généralement complété par 10 % de sérum de veau fœtal (SVF) avant utilisation
Culture cellulaire, culture cellulaire d’insecte, culture cellulaire des Sf9 et des Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage :2°C à 8°C.À l’abri de la lumière Conditions d’expédition :température ambiante Durée de conservation :12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Cellule d’insectes | |
Milieu d’insectes Grace | |
Sans hémolymphe d’insectes | |
Calcium, magnésium | |
Température ambiante |
Sf21, Sf9 | |
Liquide | |
Glutamine, Hydrolysat de levure, Hydrolysat de lactalbumine | |
Emballage durable | |
Gibco™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.