Learn More
Gibco™ Puromycine dichlorhydrate
Antibiotique aminonucléoside produit par Streptomyces alboniger
304.00€ - 566.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5 à -20°C Conditions d’expédition : congelé Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Concentration | 10 mg/ml |
Type de culture | Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes |
Forme | Liquide |
Type de produit | Puromycine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12122530
|
Gibco™
A1113803 |
10 flacons |
304.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10296974
|
Gibco™
A1113802 |
1 flacon |
566.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La puromycine agit en inhibant le transfert du peptidyl sur les ribosomes procaryotes et eucaryotes ; la résistance est conférée par l’expression du gène pac.
- Utilisée en biologie cellulaire comme antibiotique sélectif dans les systèmes de culture de cellules de mammifère.
- Les plages de concentration de travail recommandées s’échelonnent entre 0,2 et 5,0 μg / ml
- Peut être toxique pour les cellules eucaryotes à des concentrations aussi faibles que 1 μg / ml
- Fourni à raison de 10 mg / ml dans 20 mM de tampon HEPES (pH 7,2 à 7,5)
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : -5 à -20°C Conditions d’expédition : congelé Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes | |
Puromycine | |
HEPES | |
Gibco™ |
10 mg/ml | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables | |
Glace carbonique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
- Puromycin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: puromycin