Learn More
Gibco™ Puromycine dichlorhydrate
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
10 flacons
Conditionnement:
10mL
Description
La puromycine agit en inhibant le transfert du peptidyl sur les ribosomes procaryotes et eucaryotes ; la résistance est conférée par l’expression du gène pac.
- Utilisée en biologie cellulaire comme antibiotique sélectif dans les systèmes de culture de cellules de mammifère.
- Les plages de concentration de travail recommandées s’échelonnent entre 0,2 et 5,0 μg / ml
- Peut être toxique pour les cellules eucaryotes à des concentrations aussi faibles que 1 μg / ml
- Fourni à raison de 10 mg / ml dans 20 mM de tampon HEPES (pH 7,2 à 7,5)
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5 à -20°C Conditions d’expédition : congelé Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques |
| Concentration | 10 mg/ml |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | HEPES |
| À utiliser avec (application) | Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables |
| Gamme de produits | Gibco |
| Afficher plus |