Learn More
Gibco™ Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418), poudre
Produit par la bactérie Micromonospora rhodorangea et agit par liaison du ribosome, inhibant ainsi la synthèse protéique dans les cellules procaryotes et eucaryotes
Marque: Gibco™ 11811098
1839.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21971" pour bénéficier de cette offre.
Description
La résistance à l’antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418) est conférée par les gènes de résistance E. coli APH(3) – I et APH(3) – II.
- Utilisé comme antibiotique sélectif dans une plage de concentration de 100 à 200 μg / ml pour les bactéries, ou 200 à 500 μg / ml pour la plupart des cellules de mammifères
- Fourni sous forme de poudre et doit être transformé en solution mère dans 10 à 50 mg / ml d’eau
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules High Five™, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
Spécification
Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
|
10 à 50 μg/ml | |
Poudre | |
Stérile | |
Geneticin™ | |
Température ambiante |
Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques | |
Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes | |
Geneticin | |
Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables | |
25 g |
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.