Learn More
Gibco™ Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418) (50 mg/ml)
Code produit. 10092772
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
Conditionnement:
20mL
Code produit. 10092772
Marque: Gibco™ 10131019
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produit par la bactérie Micromonospora rhodorangea et agit par liaison du ribosome, inhibant ainsi la synthèse protéique dans les cellules procaryotes et eucaryotes
Gibco Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells.
La résistance à l’antibiotique de sélection de généticine (sulfate de G418) est conférée par les gènes de résistance E. coli APH(3)–I et APH(3)–II.
  • Utilisé comme antibiotique sélectif dans une plage de concentration de 100 à 200 μg/ml pour les bactéries, ou 200 à 500 μg/ml pour la plupart des cellules de mammifères
  • Fourni en solution de 50 mg/ml dans de l’eau
Culture cellulaire, clonage, culture cellulaire drosophile S2, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire des insectes, culture cellulaire de mammifères, sélection, culture cellulaire Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spectre de l’antibiotique Selection agent
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
À utiliser avec (application) Sélection eucaryote / Génération de lignée cellulaire stable
Quantité 20 mL
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.