Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, USDA-approved regions
Milieux et réactifs de culture de cellules souches généraux ; sérums pour la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
Marque: Gibco™ A3840202
447.45 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.76920kg
Description
Les caractéristiques de la bouteille One-Shot 50 ml comprennent :
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
- Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
- 33 % moins de déchets générés que les aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Fetal | |
États-Unis | |
One Shot | |
10 x 50 ml | |
Stériles | |
Triple filtration à 0,1 µm | |
One Shot™ |
Sérum de veau fœtal, inactivé par la chaleur, qualifié, One Shot™, régions approuvées par l’USDA | |
Bovins | |
Liquid | |
Sérum de veau fœtal | |
Inactivé par la chaleur | |
Triple filtration, 0,1 µm | |
Qualifié | |
Congelé |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.