Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, certifié, États-Unis
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Marque: Gibco™ 16000044
625.03 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Description
- Utilisé pour une vaste gamme de types de cellules, particulièrement pour les lignées cellulaires sensibles
- Niveaux d’endotoxine et d’hémoglobine les plus faibles
- Niveau d’endotoxine : ≤ 5 UE/ml
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 10 mg/dl
- Origine : États-Unis
- Certifié ISO 13485, traité dans des installations homologuées par la FDA
- Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
- Filtré trois fois à 0,1 μm
- Le flacon Gibco™ est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et permet d’effectuer les cultures cellulaires de manière plus constante
- L’autocollant détachable sur l’étiquette procure une référence pratique pour enregistrer le numéro du lot et la date de péremption dans le cahier du laboratoire
Culture cellulaire, culture cellulaire Drosophila S2, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, cultures cellulaires Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bovine | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Standard (filtration stérile) | |
Triple filtration, 0,1 µm | |
Emballage durable | |
Certifiés |
Fœtal | |
États-Unis | |
Flacon | |
500 mL | |
Stériles | |
≤5 UE/ml | |
≤ 15 mg/dl | |
Congelé |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.