Learn More
Gibco™ DPBS, poudre, calcium, magnésium
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
Conditionnement:
10L
Description
- Utilisé comme milieu de transport ou pour la préparation des réactifs
- Modifiée comme suit : avec calcium et magnésium, sans rouge de phénol
- Aucun composant d’origine animale
- La formulation complète est disponible
- Le milieu de culture cellulaire Gibco en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Forme physique | Poudre |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 1 x 10 L |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
| Comprend | Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Pour une utilisation diagnostique in vitro. N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.