Learn More
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium, glucose, pyruvate
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4924947
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11560486
Marque: Gibco™ 14287080
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
  • La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
  • Conserver entre 2°C et 8°C.
Modifié comme suit
  • Avec : calcium, magnésium, glucose, pyruvate de sodium
  • Sans : rouge de phénol
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS)
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard