Learn More
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium, glucose, pyruvate
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
Description
- La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
- Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
- Conserver entre 2°C et 8°C.
Modifié comme suit
- Avec : calcium, magnésium, glucose, pyruvate de sodium
- Sans : rouge de phénol
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Comprend | Pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |