Learn More
Gibco™ DMEM, faible teneur en glucose, pyruvate
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le milieu DMEM Gibco™, faible teneur en glucose, pyruvate, est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires.
27.35€
Spécification
Classification | Aucun composant d’origine animale |
---|---|
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Requires: Supplémentation
Description
Le milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de culture basal largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12. Nous proposons une variété de modifications du milieu DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu DMEM est modifié comme suit :
Avec : Faible teneur en glucose, L-Glutamine, pyruvate de sodium, rouge de phénol
Sans : HEPES
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu DMEM
Le milieu DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original. À l’origine, le milieu DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM utilise un système tampon bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement de 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Utilisation du produit
Pour les applications de traitement de culture cellulaire et tissulaire ex vivo chez l’humain. MISE EN GARDE : lorsqu’il est utilisé comme dispositif médical, la loi fédérale impose que ce dispositif ne soit vendu que sur prescription d’un médecin. Les clients qui utilisent le milieu DMEM Gibco™ dans un procédé de fabrication, et ayant soumis une demande à la FDA, peuvent nous réclamer une lettre d’autorisation pour référencer notre Drug Master File ou DMF (fichier principal des médicaments) de type II.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Sterile-filtered | |
Sans HEPES |
1 X | |
Stérilisation par filtration | |
Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.