Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, pyruvate, sans glutamine
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le milieu Gibco™ DMEM, à forte teneur en glucose, pyruvate, sans glutamine est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire et tissulaire ex vivo chez l’humain.
29.62€
Spécification
Lignée cellulaire | HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 |
---|---|
Type de cellule | Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Requires: Supplémentation
Description
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Sterile-filtered | |
Sans glutamine, Sans HEPES | |
Gibco™ |
Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) | |
Stérilisation par filtration | |
Haute teneur en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Température ambiante |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.