Learn More
Gibco™ DMEM, à haute teneur en glucose, pyruvate
GREENER_CHOICE
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, pyruvate, est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
Marque:  Gibco™ 11995073
367.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24273" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13476146
  • 399.00€ / 5L
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Supplémentation
Description
Description
  • Le DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) est un milieu de base largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes
  • Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit :
  • Avec : Teneur élevée en glucose, L-glutamine, rouge de phénol, pyruvate de sodium
  • Sans : HEPES
Utilisation du DMEM
  • Le DMEM est unique car il contient une concentration d’amino-acides et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
  • À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
  • Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière)
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses
1 X
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Stérilisation par filtration
Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Culture de cellules de mammifères
Gibco™
Température ambiante
HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Aucun composant d’origine animale
Liquide
Supplémentation en sérum standard
Sterile-filtered
Sans HEPES
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
10 x 500 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Gibco™ DMEM, à haute teneur en glucose, pyruvate > 10 x 500 ml
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.