Learn More
Gibco™ DMEM, à haute teneur en glucose, pyruvate
Code produit. 11350882
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1000mL
500mL
5L
Code produit. 11350882
Marque: Gibco™ 11995115
Requires
Supplémentation
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, pyruvate, est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
  • Le DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) est un milieu de base largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes
  • Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit :
  • Avec : Teneur élevée en glucose, L-glutamine, rouge de phénol, pyruvate de sodium
  • Sans : HEPES
Utilisation du DMEM
  • Le DMEM est unique car il contient une concentration d’amino-acides et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
  • À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
  • Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Type de cellule Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Production d’anticorps et de culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Concentration en glucose 4500 mg/L
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco, SynerGy
Quantité 5 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage :2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Condition d’expédition :température ambiante
Durée de conservation :12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.