Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, supplément GlutaMAX™, pyruvate
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 L
10 L
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Description
Requires
Supplémentation
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original.
- Le supplément GlutaMAX limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser.
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
- Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 |
| Type de cellule | Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.