Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose
Description
Requires
Supplémentation
Le milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de culture basal largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12. Life Technologies propose plusieurs modifications du milieu DMEM pour un large éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu DMEM est modifié comme suit :
Avec : Haute teneur en glucose, L-glutamine, rouge de phénol
Sans : Pyruvate de sodium, HEPES
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu DMEM
Le milieu DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original. À l’origine, le milieu DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Température ambiante
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 |
| Type de cellule | Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.