Learn More
Gibco™ Milieu pour hybridomes CD AGT™
Code produit. p-4924966
Click to view available options
Quantité:
1 litre
10 litres
100 litres
Conditionnement:
1 pièce
100L
1L
Code produit. 10710204
Marque: Gibco™ 12372025
Milieu sans protéine défini chimiquement, sans origine animale.
Le milieu d’hybridomes CD Gibco est spécifiquement développé de façon à favoriser la croissance d’hybridomes destinés à la production d’anticorps.
  • Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
  • Formulé sans L-glutamine pour une meilleure stabilité
  • Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
  • Format pratique et facile à utiliser de la technologie de granulation avancée (AGT™)
Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
  • Adapté à la culture de lignées de myélomes recombinants ainsi que d’hybridomes classiques, le milieu d’hybridomes CD Gibco offre des densités cellulaires et une production d’IgG élevées.
  • Les cultures dépendantes du cholestérol telles que le NS0 nécessitent l’ajout de concentré lipide cholestérol 250X.
Formulé sans L-glutamine pour une meilleure stabilité
  • Le milieu d’hybridomes CD Gibco nécessite l’ajout de L-glutamine 8 mM ou de supplément GlutaMAX™ avant son utilisation.
  • Le supplément GlutaMAX limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser
Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
  • Le milieu d’hybridomes CD Gibco est un milieu de culture défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines. Il simplifie la purification de la protéine qui vous intéresse
  • Le milieu Gibco défini chimiquement ne contient aucune protéine, aucun hydrolysat et aucun composant de composition inconnue.
Format pratique et facile à utiliser de la technologie de granulation avancée (AGT™)
  • Le format AGT est un format de poudre sèche facile à utiliser. Les granules se dissolvent instantanément et s’ajustent au pH pour une préparation rapide de milieux
  • Des instructions complètes de reconstitution sont disponibles dans le manuel du produit
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de myélome, Hybridomes
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines
Forme Poudre (AGT)
Type de produit Milieu d’hybridome
Serum Level Sans sérum
Stérilité Non stérile
Avec additifs Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Gamme de produits AGT, Gibco
Quantité 1 litre
Conditions d’expédition Glace humide
Niveau d’endotoxines ≤ 10 EU/ml, ≤ 10 EU/ml
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C, noir et sec
Conditions d'expédition: Sachets de gel
Durée de conservation: 24 mois à compter de la date de fabrication