Learn More
Gibco™ Bovine Serum, heat inactivated, New Zealand origin
Code produit. p-4919352
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11580636
Marque: Gibco™ 26170035
Prélevés chez du bétail âgé de 12 à 24 mois
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Catégorie de sérums : Sûr
  • Origine : Nouvelle-Zélande
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age 12 à 24 mois
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de bovin adulte
Quantité 100 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Gamme de produits Gibco
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.