Learn More
Gibco™ Flacon Gibco™ de 100 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10608318
100 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
This Gibco bottle was designed to provide better ergonomic features, ease of use, and reduced chance of contamination.
This Gibco bottle was designed to provide better ergonomic features, ease of use, and reduced chance of contamination. The compact design of the Gibco media bottle allows for easier handling and storage as well as reduced packaging. This bottle is sterile, empty, and ready for use in cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 100 ml
Capacité (métrique) 100 mL
Description ™ Flacon Gibco, 100 ml, 264 flacons PEHD, col large, stérile, moins de ressources utilisées, caractéristiques écologiques moins de déchets, conditions d’expédition de température ambiante, flacons irradiés à 10^-6 stérilité, utilisés dans la culture cellulaire de mammifères
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Comprend Flacons 264 x 100 ml
Matériau PET
Nbre par carton 264/boîte
Nb par paquet 264 / boîte(s)
Quantité 264 Flacon(s)
Stérilité Stérile
Gamme de produits Gibco™
Contenu et stockage 264 flacons stériles de 100 ml irradiés à une stérilité de 10^-6. Stocker à température ambiante
Conditions d’expédition Température ambiante
Bouche Large
Type de produit Flacon
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Flacon Gibco™ de 100 ml >