Learn More
Gibco™ 293 H Cells, in CD 293
Croissance plus rapide, bonne adhérence, efficacité de transfection supérieure et niveaux élevés d’expression protéique
Marque:  Gibco™ 11631017
542.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10729204
  • 698.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
À manipuler comme des matériaux potentiellement dangereux en vertu d’un confinement de biosécurité de niveau 2 minimum. Ce produit contient du diméthylsulfoxyde (DMSO), une matière dangereuse. Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Description
Description
Les cellules Gibco 293-H ont été clonées à partir de la lignée cellulaire originale 293 et adaptées au milieu Gibco CD 293. La lignée cellulaire 293 est une lignée permanente établie à partir d’un rein humain embryonnaire primaire et transformée avec de l’ADN 5 de type adénovirus humain cisaillé. Le gène adénovirus E1A est exprimé dans ces cellules et participe à la transactivation de certains promoteurs viraux, ce qui permet à ces cellules de produire des niveaux très élevés de protéines.
  • Décongélation rapide dans une culture en suspension directement dans le milieu Gibco CD 293 ou Gibco 293 SFM II
  • Croissance plus rapide, bonne adhérence, efficacité de transfection supérieure et niveaux élevés d’expression protéique
  • Lignée documentée à partir d’une banque cellulaire maîtresse avec faible nombre de passages
  • Testé pour la qualité et les performances
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères, expression de mammifères, lignées cellulaires d’expression de mammifères, production de protéines de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, production de vaccins viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 flacon de 7,5 x 106 cellules
Conditions de stockage : azote liquide (phase vapeur)
Conditions d'expédition : congelé
Humain
Cellules HEK 293
Glace carbonique
293H
Milieux sans sérum
1.5 mL