Learn More
Acide gibbérellique A4+A7, 90 % Thermo Scientific Chemicals
128.00€ - 369.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gibberellic Acid A4+A7 |
---|---|
Type | Gibberellic Acid A4+A7 |
Forme physique | Poudre |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate |
Pourcentage de pureté | 90% |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Point d’ébullition | 582°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15418109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66661.03 |
1 g |
128.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15428109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66661.06 |
5 g |
369.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gibberellic Acid A4+A7 | |
Poudre | |
90% | |
582°C |
Gibberellic Acid A4+A7 | |
Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate | |
>110°C (230°F) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO – Research Use Only