Learn More
Acide gibbérellique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10368793
Acide gibbérellique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10368793
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10368793
Marque: Thermo Scientific 119860250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-06-5
Formule moléculaire C19H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.38
Numéro MDL MFCD00079329
Clé InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonyme gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
CID PubChem 91757643
Nom IUPAC (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-méthyle-6-méthylidène-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ène-9-acide carboxyliqueAfficher plusAfficher moins
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gibberellic acid
Point de fusion 227.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 3% max. (100°C, 7 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4454
Conditions de rotation spécifiques 82.50 (20.00°C c=10,ethanol)
Rotation spécifique 82.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20° c). Other solubilities: soluble in aq.sol. of sodium bicarbonate,soluble in methanol,ethanol,acetone and aq. sol.,of sodium acetate,moderately soluble in ethyl acetate- slightly,soluble in ether- insoluble in chl
Poids de la formule 346.38
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468257 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number119860250,119860010,119860050
Numéro de lotA0463782 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number119860250,119860010,119860050
Numéro de lotA0460340 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2024 Catalog Number119860250,119860010,119860050
Numéro de lotA0450230 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number119860250,119860010,119860050
Numéro de lotA0395107 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number119860250,119860010,119860050
Nom du produit
Acide gibbérellique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >