Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE
Conçus pour être utilisés dans de grands récipients et flacons. Ces grands barreaux d’agitation magnétiques revêtus de PTFE sont autoclavables.
Marque: Fisherbrand™ 001.480
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
80mm | |
Triangulaire |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
14 mm | |
2/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE > Dimensions (dia. x L) : Diamètre 14 x Longueur 80 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu