Learn More
Fisherbrand™ Papiers pour test de germination et de semences, grade 907
Pour les tests de germination d’échantillons de graines selon diverses méthodes telles que celle de Neeb et Jacobsen.
Marque:  Fisherbrand™ 0907F00003
Code produit. 11709915
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Papier résistant à l’humidité 160 g/m&sup2 ;
  • Absorbant
  • Exempt de chlore
  • Le pH doit être compris entre 6,0 et 7,5
  • Pour les petites graines telles que les graminées et les fleurs
  • De couleur blanche
Spécification
Spécification
160 g/m2
Papier
100
0.38 mm
6.69 in.
blanc
Germination assays of seed specimen
6 à 7,5
Germination and Seed Test Paper
170 x 110mm