Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe UV germicide
Marque: Vilber Lourmat™ 312134011
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 6.05000kg
Description
Lampe UV germicide• UV-C 254nm pour stérilisation
• Passivation des virus, bactéries, levures et moisissures
• Réflecteur parabolique en aluminium poli
• Les valeurs d'intensité et surface éclairée correspondent à une hauteur de lampe de 2 m; il n'est pas conseillé de placer les lampes plus haut
• Lampe 3 tubes 254nm
• Lampe 254nm
Spécification
Germicidal UV Lamp | |
120 W | |
140 mm | |
110 mm | |
1290 mm | |
1 Ea. |
230 V | |
254 nm | |
120 W, 230 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
219 mW/cm2 |