Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe UV germicide
Marque: Vilber Lourmat™ 3121 3151 1
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Description
Lampe UV germicide• UV-C 254nm pour stérilisation
• Passivation des virus, bactéries, levures et moisissures
• Réflecteur parabolique en aluminium poli
• Les valeurs d'intensité et surface éclairée correspondent à une hauteur de lampe de 2 m; il n'est pas conseillé de placer les lampes plus haut
• Lampe 3 tubes 254nm
• Lampe 254nm
Spécification
Lampe UV germicide | |
45 W | |
140 mm | |
110 mm | |
500 mm | |
1 de chaque |
230 V | |
254 nm | |
45 W, 230 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
95 mW/cm2 |