Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe UV germicide
Marque: Vilber Lourmat™ 3121 1151 1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lampe UV germicide• UV-C 254nm pour stérilisation
• Passivation des virus, bactéries, levures et moisissures
• Réflecteur parabolique en aluminium poli
• Les valeurs d'intensité et surface éclairée correspondent à une hauteur de lampe de 2 m; il n'est pas conseillé de placer les lampes plus haut
• Lampe 1 tubes 254nm
• Lampe 254nm
Spécification
Lampe UV germicide | |
15 W | |
140 mm | |
117 mm | |
505 mm | |
1 de chaque |
230 V | |
254 nm | |
15 W, 230 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
31 mW/cm2 |