Learn More
Tétrachlorure de germanium, 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 82.0°C to 84.0°C |
Nom chimique ou matériau | Germanium tetrachloride |
Point de fusion | -49.5°C |
Note relative au nom | 99.99% |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% |
Formule linéaire | GeCl4 |
Merck Index | 15, 4444 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Germanium tetrachloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.