Learn More
Pièces de germanium, 3-9 mm (0,1-0,4 po), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361248
Pièces de germanium, 3-9 mm (0,1-0,4 po), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361248
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11361248
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010191.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium pieces
Note relative au nom 3 to 9mm (0.1 to 0.4 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Forme Pièces
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP18K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
Numéro de lotX17J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
Numéro de lotZ09H006 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
Numéro de lotK24N18 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
Numéro de lotG18N11 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
Nom du produit
Pièces de germanium, 3-9 mm (0,1-0,4 po), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >