Learn More
Iodure de germanium(IV), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
323.00€ - 1251.00€
Identifiants chimiques
CAS 13450-95-8
Formule moléculaire GeI4
Poids moléculaire (g/mol) 580.248
Numéro MDL MFCD00016120
Clé InChI CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
CID PubChem 83479
Nom IUPAC tétraiodogerme
SMILES [Ge](I)(I)(I)I
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361539
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014009.09
10 g
323.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11371539
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014009.18
50 g
1251.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Germanium(IV) iodide is a biochemical for proteomics research. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13450-95-8
580.248
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
83479
[Ge](I)(I)(I)I
GeI4
MFCD00016120
germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
tétraiodogerme
Spécification
Germanium(IV) iodide
13450-95-8
(Base des métaux)
MFCD00016120
germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
tétraiodogerme
83479
99.999%
4.32 g/mL
146°C
Cristalline
GeI4
UN3260
Soluble in water.
[Ge](I)(I)(I)I
580.248
580.21
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-613-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante