Learn More
Gibco™ Gentamicine (10 mg/ml)
Antibiotique hydrosoluble issu à l’origine de la purification du champignon Micromonospora purpurea
16.95€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Concentration | 10 mg/ml |
Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
Forme | Liquide |
Type de produit | Antibiotique |
Description
Il agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles.
- Efficace contre un large éventail de bactéries à gram positif et gram négatif.
- Utilisé pour la prévention de la contamination bactérienne sur les cultures cellulaires.
- Les plages de concentration recommandées s’échelonnent entre 0,5 et 50 μg/ml
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Spécification
Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
|
Culture de cellules de mammifères | |
Antibiotique | |
Prévention de la contamination par culture cellulaire |
10 mg/ml | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Température ambiante |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois
- Gentamicin Reagent Solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: gentamicin sulphate