Learn More
Gibco™ Gentamicine (10 mg/ml)
Gentamicine (10 mg/ml)
288.00€ - 3075.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 13485, BPFa, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | 15 à 30 °C |
Concentration | 10 mg/ml |
Forme | Liquide |
Type de produit | Antibiotique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11500506
![]() |
Gibco™
15710049 |
100 mL |
288.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11510506
![]() |
Gibco™
15710080 |
20 x 100 mL |
3075.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le sulfate de gentamicine est un antibiotique hydrosoluble d’origine purifié, issu du champignon Micromonospora purpurea. La gentamycine agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles. La gentamicine Gibco™ est efficace contre un vaste éventail de bactéries à Gram positif et certaines bactéries à Gam négatif ; elle est utilisée en prévention de la contamination bactérienne des cultures cellulaires. Les plages de concentration recommandées s’échelonnent entre 0,5 à 50 μg/ml Nous proposons tout un éventail d’antibiotiques et d’antimycotiques pour les applications de culture cellulaire.Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
La solution de gentamycine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit gentamycine identique à celui de Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15710-072). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
ISO 13485, BPFa, FDA | |
10 mg/ml | |
Antibiotique |
15 à 30 °C | |
Liquide | |
Culture cellulaire de mammifères, prévention de la contamination des cultures cellulaires |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- GENTAMICIN (10MG/ML)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: gentamicin sulphate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Gentamicine (10 mg/ml)