Learn More
Jenway™ Accessoire pour spectrophotomètre série Genova, support de microcuve
Click to view available options
Type:
Support pour microcuve
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- À utiliser avec le spectrophotomètre série Genova
Spécification
Spécification
| Description | Carré 10 x 10 mm, hauteur de faisceau 8,5 mm |
| Type | Support pour microcuve |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre série Genova |